Merck
ENA341296569
Enamine
(2-chloroethyl)cyclohexane
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
A propos de cet article
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.66
Numéro MDL:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Iupac Name
(2-chloroethyl)cyclohexane
Inchi Code
1S/C8H15Cl/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-7H2
Clé InChI
TYRMEBINDCQOHD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93779
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93779