Merck
ENAH93E75AF3
Enamine
(3R)-1-[(tert-butoxy)carbonyl]-3-isocyanopiperidine
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
A propos de cet article
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.28
Numéro MDL:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Iupac Name
tert-butyl (R)-3-isocyanopiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H18N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-7-5-6-9(8-13)12-4/h9H,5-8H2,1-3H3/t9-/m1/s1
Clé InChI
ZJTPXLKZTWUFQN-SECBINFHSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7052089
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7052089