Merck
PG9H9BC7B2D4
PrecisePEG
s-TCO-PNP
Synonyme(s) :
((1R,8S,9r,E)-bicyclo[6.1.0]non-4-en-9-yl)methyl (4-nitrophenyl) carbonate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C17H19O5N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.34
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C17H19NO5/c19-17(23-13-9-7-12(8-10-13)18(20)21)22-11-16-14-5-3-1-2-4-6-15(14)16/h1-2,7-10,14-16H,3-6,11H2/b2-1+/t14-,15+,16+
Inchi Key
JSYLBRUJIPTSJM-DTGUECQKSA-N
Shipping Temperature
ambient
Purity
96%
Storage temp.
-20
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
Mentions de précaution