Merck
SY3H3D67F63C
Synthonix Corporation
Methyl 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
A propos de cet article
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.15
Numéro MDL:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Iupac Name
methyl 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C10H6F6O2/c1-18-8(17)5-2-6(9(11,12)13)4-7(3-5)10(14,15)16/h2-4H,1H3
Clé InChI
LTYNBDAJUXZFHP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/39634.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/39634.html