Monomères
Les monomères sont les éléments constitutifs (ou synthons) des polymères et influencent sur les propriétés de ces derniers, notamment leur robustesse, leur souplesse et leur résistance chimique. Ils sont essentiels à la formulation des revêtements, des adhésifs et des produits ophtalmiques comme les lentilles de contact (constituées de silane et de monomères hydrophiles). Les monomères jouent également un rôle déterminant dans les matériaux de restauration dentaire, les plastiques, les élastomères, les polymères biodégradables et diverses applications industrielles.
- Monomères pour matériaux dentaires, lentilles de contact, produits de cicatrisation et produits esthétiques de comblement
- Monomères pour la production de polymères
- Monomères pour revêtements et adhésifs
- Monomères pour polymères intelligents
- Monomères biosourcés
Products
Monomères pour matériaux dentaires, lentilles de contact, produits de cicatrisation et produits esthétiques de comblement
Les monomères employéss dans les applications dentaires sont biocompatibles, durables et résistants à l'usure, ce qui en fait une solution idéale pour les composites et les adhésifs dentaires utilisés dans les méthodes de restauration dentaire. L'oxyde d'éthylène est un monomère clé de la production du polyéthylène glycol ;(PEG) et du polyoxyde d&& apos;éthylène.apos;éthylène, que l'on retrouve dans les dispositifs médicaux, les implants dentaires, les biocapteurs, les applications diagnostiques, les lentilles de contact ophtalmiques et les revêtements optiques.
Les acrylates et les monomères méthacrylate tels que le triacrylate de 1,1,1-triméthylolpropane, le triméthacrylate de 1,1,1-triméthylolpropane, le triméthacrylate de 1,1,1-triméthyloléthane, le diméthacrylate d'éthylène glycol et le diméthacrylate de triéthylène glycol, sont couramment rencontrés dans les applications dentaires pour leurs propriétés adhésives et leurs propriétés de polymérisation.
Monomères pour lentilles de contact
Le diméthacrylate d'éthylène glycol et la 1-vinyl-2-pyrrolidone facilitent la libération prolongée du timolol et de l'acide hyaluronique par les lentilles de contact utilisées dans le traitement du glaucome. L'acrylate de 2-éthylhexyle sert de modificateur d'adhérence dans la formulation des lentilles de contact, où il améliore le confort et les performances.
Monomères pour produits de cicatrisation et de comblement cutané
L'éther diglycidylique de 1,4-butanediol sert d'agent de réticulation dans les applications de cicatrisation, en particulier les pansements et gels à base d'acide hyaluronique, ainsi que dans la préparation d'hydrogels réticulés à l'héparosane, utilisés dans les injections de comblement des rides.
Hydrogels
Les hydrogels sont produits à partir de monomères hydrophiles et/ou de monomères hydrophobes. Les monomères hydrophiles sont essentiels pour conférer aux hydrogels leur capacité à absorber l'eau, tandis que les monomères hydrophobes peuvent améliorer l'intégrité structurale et contrôler le comportement de gonflement. Les monomères hydrophiles peuvent retenir l'humidité et créer un environnement biocompatible. Ils sont donc parfaits pour les lentilles de contact, ainsi que les dispositifs ophtalmiques, les systèmes d'administration de médicament, les pansements et les support d'ingénierie tissulaire.
Monomères pour la production de polymères
Les monomères sont les éléments constitutifs fondamentaux (ou synthons) des polymères, qui sont de grandes molécules composées de motifs répétitifs. C'est le choix des monomères qui détermine les principales propriétés du polymère, comme sa robustesse, sa flexibilité, sa stabilité thermique et sa résistance chimique.
Monomères pour revêtements et adhésifs
Les monomères sont essentiels à la formulation de revêtements et d'adhésifs aux performances spécifiques. On retrouve les monomères acryliques dans les peintures et revêtements à base d'eau, auxquels ils procurent une bonne durabilité et une résistance aux UV. Les monomères époxy confèrent un fort pouvoir collant et une grande résistance chimique, ce qui en fait la solution idéale pour les adhésifs et les revêtements utilisés en construction et dans l'industrie automobile. Les monomères absorbants les UV, quant à eux, sont incontournables pour les applications ophtalmiques, où ils améliorent la protection et les performances.
Revêtements pour dispositifs ophtalmiques
Les bloqueurs d'UV que l'on retrouve dans l'industrie ophtalmique sont des revêtements ou des matériaux spéciaux conçus pour absorber ou refléter le rayonnement ultraviolet (UV), protégeant ainsi les yeux de la nocivité des UV. Ces bloqueurs sont cruciaux pour différents produits ophtalmiques, notamment les lunettes, les lentilles de contact et les lentilles intraoculaires. Un exemple notable est l'acrylate de 2-(4-benzoyl-3-hydroxyphénoxy)éthyle, un monomère servant de revêtement bloquant les UV dans les lentilles de contact.
Monomères pour la synthèse de nanomatériaux
Les monomères jouent un rôle déterminant dans la synthèse des nanomatériaux, comme les nanoparticules aux propriétés uniques. Ces nanoparticules sont couramment employées dans l'administration de médicaments, l'imagerie médicale et les applications de détection, où elles offrent des fonctionnalités supérieures à l'échelle nanométrique.
Monomères pour polymères intelligents
Il est possible de polymériser les monomères de façon à créer des polymères intelligents, dont les propriétés sont sensibles à certains stimuli. Ces monomères sont conçus pour réagir à des stimuli extérieurs tels que la température, le pH, la lumière ou un champ électrique.
Un monomère couramment rencontré dans les polymères thermosensibles est le N-isopropylacrylamide (NIPAM). Il présente une température critique de solubilité plus faible et peut passer d'une forme hydrophile à une forme hydrophobe, ce qui le fait précipiter en solution lorsqu'il est chauffé au-dessus d'une certaine température. De la même manière, les monomères à base d'acide acrylique peuvent être polymérisés pour produire des polymères sensibles au pH, qui gonflent ou rétrécissent en fonction de l'acidité ou de la basicité de leur environnement.
Polymères thermosensibles
Le poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAM) est un polymère thermosensible que l'on retrouve souvent dans les biocapteurs permettant de détecter un analyte en fonction de la température. Il permet de réaliser une libération contrôlée de molécules de signalisation ou de réactifs lorsque la température atteint un certain seuil, améliorant ainsi les performances et la sensibilité du capteur.
Polymères sensibles au pH
Les polymères sensibles au pH sont utilisés dans certains systèmes d'administration de médicaments qui libèrent leur charge utile dans des conditions de pH données. Les polymères sensibles au pH, tels que le poly(acide acrylique), sont aussi employés dans les biocapteurs pour détecter les variations de pH, qui peuvent indiquer la présence de biomolécules (glucose ou lactate par exemple) ou refléter l'état d'un environnement biologique (par exemple une infection).
Les polymères sensibles au pH sont aussi utilisés dans les produits de cicatrisation, notamment les pansements intelligents qui répondent aux variations de pH de l'environnement de la plaie. Lorsque le pH fluctue en raison de l'infection ou de la cicatrisation, ces matériaux peuvent gonfler, adapter leurs propriétés pour maintenir une humidité optimale, ou libérer des agents thérapeutiques, en fonction du besoin.
Monomères biosourcés
Les monomères biosourcés sont des composés organiques issus de ressources biologiques renouvelables telles que les plantes, les animaux et les micro-organismes, plutôt que de carburants fossiles. Ces monomères permettent de mettre au point des polymères biodégradables et biocompatibles, promouvant l'éco-responsabilité et réduisant l'impact environnemental associé aux polymères traditionnels issues de la pétrochimie. L'acide polylactique (PLA) est un polymère biodégradable courant que l'on retrouve souvent dans les emballages et les produits jetables. Les polymères biocompatibles tels que le polyéthylène et le poly(méthacrylate de méthyle) (PMMA) sont employés dans les implants, les prothèses et les applications d'ingénierie tissulaire.