Merck
HPLC pour grosses molécules
HPLC pour grosses molécules
Les biomolécules sont de grands composés chimiques polymères produits par les cellules vivantes qui servent de blocs de construction fondamentaux des organismes vivants et accomplissent de nombreux processus biologiques essentiels à la vie. Les principaux types de biomolécules comprennent les protéines, les peptides, les polynucléotides, les glucides, les lipides, les vitamines et les coenzymes. La nature de la structure des grosses molécules et des biomolécules, leur diversité chimique, la nécessité de tenir compte de leur activité biologique et la complexité des matrices exigent une technique de caractérisation efficace. Bien qu'il existe de nombreuses techniques de séparation et d'analyse, la chromatographie liquide haute performance (CLHP) est la plus couramment utilisée. En raison de leurs nombreux groupes fonctionnels et de leurs multiples conformations, l'analyse des biomolécules par CLHP repose sur différents modes tels que la phase inversée, l'exclusion de taille ou l'échange d'ions. Quel que soit le mode de séparation appliqué, un remplissage efficace de la colonne et une chimie cohérente des particules de la phase stationnaire sont essentiels pour une séparation précise et fiable des biomolécules.   
Catégories en vedette
Une collection de bouteilles et de récipients chimiques de différentes tailles, formes et couleurs. Certaines bouteilles ont des bouchons rouges et des étiquettes avec des symboles de danger indiquant des substances inflammables et corrosives. Il y a également de petites fioles contenant un liquide jaune, ainsi que des tubes avec des bouchons blancs.
Matériaux de référence certifiés
Découvrez nos produits de chimie analytique haut de gamme pour des analyses précises et fiables en laboratoire. Trouvez les derniers instruments, réactifs et consommables pour la chromatographie, la spectroscopie et bien plus encore.
Produits en magasin
Une collection de différentes colonnes HPLC et UHPLCSupelco<sup>®</sup> dispersées sur une surface verte. Ces colonnes, de forme cylindrique avec des finitions métalliques et équipées de raccords aux deux extrémités, représentent une gamme de technologies de colonnes chromatographiques répondant à différents besoins analytiques. Elles varient en taille et certaines comportent des étiquettes indiquant leurs spécifications ou leurs numéros de modèle.
Colonnes HPLC
Obtenez des séparations précises grâce à notre vaste gamme de colonnes HPLC. Améliorez la rétention, la résolution et la sélectivité. Commandez dès aujourd'hui.
Produits en magasin
Seringue d'échantillonneur automatique avec un piston monté sur un cylindre en verre utilisé pour les échantillons liquides.
Seringues analytiques
Optimisez l'échantillonnage : seringues Hamilton, SGE,VICI® Precision Sampling - standard, haute qualité. Choisissez en fonction de l'application, de la compatibilité et de vos préférences.
Produits en magasin
Flacons en verre gradués.
Flacons analytiques
Découvrez notre gamme complète de réactifs de transfection essentiels, d'outils de sélection et de protocoles pour vos travaux nécessitant des résultats de transfection cellulaire fiables.
Produits en magasin
HPLC de biomolécules en phase inverse
La HPLC en phase inverse (RP-HPLC) est une technique sensible et polyvalente utilisée pour séparer et analyser les protéines, les fragments de protéines et les peptides. La RP-HPLC utilise une phase stationnaire non polaire et une phase mobile polaire. La rétention des protéines et des peptides sur la phase stationnaire suit les principes d'adsorption et de partitionnement. Les régions hydrophobes des protéines se fixent de manière réversible à la phase stationnaire. Les protéines sont éluées en augmentant la nature non polaire de la phase mobile. La résolution peut être affectée par la taille des pores, la taille des particules, la longueur de la colonne et la chaîne hydrocarbonée fixée à la phase stationnaire.
Chromatographie d'exclusion stérique (SEC)
La chromatographie d'exclusion stérique (SEC) est un mode de chromatographie non dénaturant qui sépare les molécules en fonction de leur taille (c'est-à-dire leur rayon hydrodynamique). Ce mode ne repose pas sur l'interaction de l'analyte avec la phase stationnaire, mais plutôt sur le flux aléatoire de l'analyte à travers les particules de la phase stationnaire. Les analytes de poids moléculaire élevé sont élués plus tôt, car ils sont totalement ou partiellement exclus des pores des particules de la phase stationnaire, tandis que les analytes de poids moléculaire plus faible sont élués plus tard, car ils passent plus de temps à naviguer dans le chemin tortueux à travers la particule. La SEC a été utilisée pour caractériser les agrégats et les fragments d'anticorps monoclonaux (mAbs), estimer les poids moléculaires de protéines inconnues et déterminer la stabilité des formulations protéiques.
Chromatographie d'interaction hydrophobe (HIC)
La chromatographie d'interaction hydrophobe (HIC) est un mode de chromatographie qui sépare les analytes en fonction du degré d'interaction entre les fragments hydrophobes des analytes et les ligands hydrophobes de la phase stationnaire. En raison de leur faible poids moléculaire et de leur faible propension au repliement, la HIC n'est généralement pas utilisée dans la séparation des peptides. À des concentrations élevées en sel, les couches d'hydratation des protéines peuvent être suffisamment perturbées pour que les régions de surface hydrophobes interagissent avec la phase stationnaire non polaire. Le choix du sel est dicté par la série de Hofmeister, qui classe les cations et les anions en fonction de leur capacité à perturber les couches d'hydratation des protéines (chaotropiques) ou à favoriser la formation de couches d'hydratation des protéines (cosmotropiques). Les sels typiques comprennent le sulfate d'ammonium, le sulfate de potassium et le sulfate de sodium. La chromatographie d'interaction hydrophobe est actuellement utilisée pour déterminer le profil du rapport médicament/anticorps (DAR) des conjugués anticorps-médicaments (ADC).
Chromatographie d'échange d'ions (IEX)
La chromatographie d'échange d'ions (IEX) est un mode de chromatographie qui sépare les analytes en fonction de leur charge. Les protéines et les peptides sont amphotères, ce qui signifie qu'ils présentent à la fois des fonctionnalités acides et basiques. Les fonctionnalités acides des protéines comprennent l'acide aspartique, l'acide glutamique, la cystéine, la tyrosine et l'α-carboxylate C-terminal. Les fonctionnalités protéiques basiques comprennent l'arginine, l'histidine, la lysine et l'α-amine N-terminale. Les variants de charge biothérapeutiques peuvent être détectés et résolus par IEX. Les variants de charge peuvent résulter d'une erreur de traduction de l'ARN messager (ARNm) et/ou de modifications post-traductionnelles, telles que la désamidation, l'oxydation ou la glycosylation.
Une colonne IEX doit être sélectionnée en fonction du point isoélectrique (pI) de l'analyte. Si le pH de la phase mobile est inférieur au pI, l'analyte sera chargé positivement et se liera à une colonne d'échange cationique. Si le pH de la phase mobile est supérieur au pI, l'analyte sera chargé négativement et se liera à une colonne d'échange anionique.
Chromatographie d'affinité
La chromatographie d'affinité repose sur une interaction spécifique entre un analyte et un ligand en phase stationnaire. Idéalement, seul l'analyte d'intérêt interagit avec la phase stationnaire, permettant à tous les autres composants de l'échantillon de passer à travers la colonne. Une deuxième phase mobile est ensuite passée à travers la colonne pour éluer l'analyte.
La chromatographie sur protéine A est la forme la plus courante de chromatographie d'affinité utilisée dans l'industrie biopharmaceutique. La protéine A est une protéine de surface de 42 kDa présente dans la paroi cellulaire de S. aureus. Cette protéine se lie spécifiquement à la chaîne lourde dans la région Fc des IgG, ce qui en fait un mécanisme idéal pour séparer les IgG des autres composants de l'échantillon.  La plupart des colonnes de protéine A sont fabriquées en immobilisant la protéine sur une particule organique poreuse. Cependant, un format monolithique pour la chromatographie sur protéine A a été produit, permettant un débit élevé d'échantillons à différents débits, sans sacrifier l'efficacité.
Recherche de documents
Vous recherchez des informations plus spécifiques ?
Consultez notre moteur de recherche de documents pour trouver des fiches techniques, des certificats et de la documentation technique.
Rechercher des documents
      Connectez-vous pour continuer
      Vous n'avez pas de compte ?
      Pour le confort de nos clients, cette page a fait l’objet d’une traduction automatique. Nous nous sommes efforcés de garantir l’exactitude de cette traduction automatique. Toutefois, la traduction automatique n’est pas parfaite. Si vous n’êtes pas satisfait du résultat de la traduction automatique, veuillez vous référer à la version anglaise.