Merck
ADVH9AC94DE4
AChemBlock
2-Chloro-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
Sinonimo/i:
2-chloro-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H4O2N1Cl1S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.63
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H4ClNO2S/c8-6-2-3-5(12-6)1-4(9-3)7(10)11/h1-2,9H,(H,10,11)
Inchi Key
OWJRYNILRVVVFK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95.00%
Storage temp.
Store at Room Tem.
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)