Merck
ATE428009727
AstaTech, Inc.
PIMECROLIMUS
Sinonimo/i:
(3S,4R,5S,8S,12R,14S,15R,16S,18R,19R,E)-3-((E)-1-((1R,3R,4S)-4-chloro-3-methoxycyclohexyl)prop-1-en-2-yl)-8-ethyl-5,19-dihydroxy-14,16-dimethoxy-4,10,12,18-tetramethyl-5,6,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,24,25,26,26a-hexadecahydro-3H-15,19-epoxypyrido[2,1-c][1]oxa[4]azacyclotricosine-1,7,20,21(4H,23H)-tetraone
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Accedi per visualizzare i prezzi
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Country of Origin
CN
Inchi Code
1S/C43H68ClNO11/c1-10-30-18-24(2)17-25(3)19-36(53-8)39-37(54-9)21-27(5)43(51,56-39)40(48)41(49)45-16-12-11-13-32(45)42(50)55-38(28(6)33(46)23-34(30)47)26(4)20-29-14-15-31(44)35(22-29)52-7/h18,20,25,27-33,35-39,46,51H,10-17,19,21-23H2,1-9H3/b24-18+,26-20+/t25-,27-,28-,29+,30+,31+,32?,33+,35-,36+,37+,38-,39-,43-/m1/s1
Inchi Key
KASDHRXLYQOAKZ-XRYIWSAPSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
2-8 C
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PIMECROLIMUS
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)