Merck
BDPH9BCC1DF0
Bide Pharmatech
4-Methyl-2-phenylthiazole-5-carboxylic acid
Sinonimo/i:
4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H9O2N1S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.26
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C11H9NO2S/c1-7-9(11(13)14)15-10(12-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
CRSMRBYEBHOYRM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to light-yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)