Vai a
BDPH9BCC2242
Bide Pharmatech
4-(4-Fluorophenoxy)-2-methylaniline
Sinonimo/i:
4-(4-fluorophenoxy)-2-methylaniline
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C13H12O1N1F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.24
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C13H12FNO/c1-9-8-12(6-7-13(9)15)16-11-4-2-10(14)3-5-11/h2-8H,15H2,1H3
Inchi Key
XGIQHJPZLVXVKD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)