Merck
BDPH9BCC2ACA
Bide Pharmatech
2-Amino-6-methylpyrimidine-4-thiol
Sinonimo/i:
2-amino-6-methyl-4(3H)-pyrimidinethione
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H7N3S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.2
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C5H7N3S/c1-3-2-4(9)8-5(6)7-3/h2H,1H3,(H3,6,7,8,9)
Inchi Key
VWMGCVRJTGJRSS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Amino-6-methylpyrimidine-4-thiol
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)