Merck
BDPH9BCC330C
Bide Pharmatech
5-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid
Sinonimo/i:
5-fluoro-6-methyl-2-pyridinecarboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H6O2N1F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.13
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCC330C non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C7H6FNO2/c1-4-5(8)2-3-6(9-4)7(10)11/h2-3H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
ZJEGUWBJHQZLDE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)