Merck
BDPH9BCC39EF
Bide Pharmatech
Ethyl 6-(aminomethyl)nicotinate
Sinonimo/i:
ethyl 6-(aminomethyl)nicotinate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H12O2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.21
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-2-13-9(12)7-3-4-8(5-10)11-6-7/h3-4,6H,2,5,10H2,1H3
Inchi Key
YPRBNFRLIKIHST-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 6-(aminomethyl)nicotinate
hstatements
Parola di avvertenza
Danger
Pittogrammi
Corrosion
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)