Merck
BDPH9BCC3E4E
Bide Pharmatech
N,N'''-1,6-Hexanediylbis(N'-cyanoguanidine)
Sinonimo/i:
N-cyano-N'-[6-(N'-cyanocarbamimidamido)hexyl]guanidine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H18N8
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.31
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCC3E4E non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C10H18N8/c11-7-17-9(13)15-5-3-1-2-4-6-16-10(14)18-8-12/h1-6H2,(H3,13,15,17)(H3,14,16,18)
Inchi Key
YXZZOMVBHPCKMM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)