Merck
BDPH9BCC4429
Bide Pharmatech
Ethyl 2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)-2-methylpropanoate
Sinonimo/i:
ethyl 2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)-2-methylpropanoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H17O3N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.27
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C12H17NO3/c1-3-16-11(15)12(2,13)8-9-4-6-10(14)7-5-9/h4-7,14H,3,8,13H2,1-2H3
Inchi Key
LTBRGLHBHNJNHQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Still not finding the right product?
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)