Merck
BDPH9BCC592E
Bide Pharmatech
3-Cyclohexyl-1H-indole-6-carboxylic acid
Sinonimo/i:
3-cyclohexyl-1H-indole-6-carboxylic acid
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C15H17O2N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.31
MDL number:
Accedi per visualizzare i prezzi
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C15H17NO2/c17-15(18)11-6-7-12-13(9-16-14(12)8-11)10-4-2-1-3-5-10/h6-10,16H,1-5H2,(H,17,18)
Inchi Key
OZJSQVKDKOOQIT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to light-yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)