Merck
BDPH9BCC6B61
Bide Pharmatech
1-Bromo-4-(hexyloxy)benzene
Sinonimo/i:
1-bromo-4-(hexyloxy)benzene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H17O1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.17
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C12H17BrO/c1-2-3-4-5-10-14-12-8-6-11(13)7-9-12/h6-9H,2-5,10H2,1H3
Inchi Key
GKLMJONYGGTHHM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid / Colour: Colorless - Pale-yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Bromo-4-(hexyloxy)benzene
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)