Merck
BDPH9BCC88DE
Bide Pharmatech
(3-Chlorophenyl)carbonohydrazonoyl dicyanide
Sinonimo/i:
2-[(3-chlorophenyl)hydrazono]malononitrile
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H5N4Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.62
MDL number:
Accedi per visualizzare i prezzi
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H5ClN4/c10-7-2-1-3-8(4-7)13-14-9(5-11)6-12/h1-4,13H
Inchi Key
UGTJLJZQQFGTJD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: powder
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)