Merck
BDPH9BCC8A4E
Bide Pharmatech
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trifluoromethoxy)phenol
Sinonimo/i:
3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trifluoromethoxy)phenol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C13H16O4F3B1
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.07
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCC8A4E non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C13H16BF3O4/c1-11(2)12(3,4)21-14(20-11)9-7-8(18)5-6-10(9)19-13(15,16)17/h5-7,18H,1-4H3
Inchi Key
NDTKUSPSACVYMZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)