Merck
BDPH9BCC8A62
Bide Pharmatech
2-Chloro-4-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Sinonimo/i:
2-chloro-4-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H5N1Cl1F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.57
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H5ClF3N/c1-4-2-5(7(9,10)11)12-6(8)3-4/h2-3H,1H3
Inchi Key
KAYVWTDOIYYSDL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Still not finding the right product?
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)