Merck
BDPH9BCC9374
Bide Pharmatech
2-Bromo-1-fluorodibenzo[b,d]furan
Sinonimo/i:
12-bromo-13-fluoro-8-oxatricyclo[7.4.0.0²,⁷]trideca-1(9),2,4,6,10,12-hexaene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H6O1Br1F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.08
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C12H6BrFO/c13-8-5-6-10-11(12(8)14)7-3-1-2-4-9(7)15-10/h1-6H
Inchi Key
XHAMAQQPOFHFFR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-1-fluorodibenzo[b,d]furan
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)