Merck
BDPH9BCC9862
Bide Pharmatech
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Sinonimo/i:
3-chloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H4O2Cl1F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.57
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H4ClF3O2/c9-6-3-5(4-13)1-2-7(6)14-8(10,11)12/h1-4H
Inchi Key
SDBUQQVMQXOGBO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)