Merck
BDPH9BCC9C75
Bide Pharmatech
3-Chloro-4-(3-(trifluoromethyl)phenoxy)aniline
Sinonimo/i:
3-chloro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]aniline
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C13H9O1N1Cl1F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.67
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C13H9ClF3NO/c14-11-7-9(18)4-5-12(11)19-10-3-1-2-8(6-10)13(15,16)17/h1-7H,18H2
Inchi Key
WTPFYPUXUHYGIP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)