Merck
BDPH9BCC9D67
Bide Pharmatech
Dimethyl 2,3,5,6-tetrachloroterephthalate
Sinonimo/i:
dimethyl 2,3,5,6-tetrachloroterephthalate
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H6O4Cl4
Numero CAS:
Peso molecolare:
331.97
MDL number:
Accedi per visualizzare i prezzi
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H6Cl4O4/c1-17-9(15)3-5(11)7(13)4(10(16)18-2)8(14)6(3)12/h1-2H3
Inchi Key
NPOJQCVWMSKXDN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)