Merck
BDPH9BCCAB2F
Bide Pharmatech
2-Fluoro-5-methoxyphenol
Sinonimo/i:
2-fluoro-5-methoxyphenol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H7O2F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.13
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H7FO2/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3
Inchi Key
KGCLSTPUECTXNO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Fluoro-5-methoxyphenol
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)