Merck
BDPH9BCCAB34
Bide Pharmatech
3-(Aminomethyl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
Sinonimo/i:
[6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methylamine
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H7N2F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.14
MDL number:
Accedi per visualizzare i prezzi
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H7F3N2/c8-7(9,10)6-2-1-5(3-11)4-12-6/h1-2,4H,3,11H2
Inchi Key
XPXVAYGVYBQKDE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White or Colorless to Yellow Solid or Liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Danger
Pittogrammi
Corrosion
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)