Merck
BDPH9BCCACA2
Bide Pharmatech
3,3-Diethoxy-1-propanol
Sinonimo/i:
3,3-diethoxy-1-propanol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H16O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.2
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H16O3/c1-3-9-7(5-6-8)10-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Inchi Key
ASERXEZXVIJBRO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid Colour: colourless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,3-Diethoxy-1-propanol
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)