Merck
BDPH9BCCBF2B
Bide Pharmatech
1,3-Bis((1H-imidazol-1-yl)methyl)benzene
Sinonimo/i:
1,3-bis((1H-imidazol-1-yl)methyl)benzene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C14H14N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.29
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C14H14N4/c1-2-13(9-17-6-4-15-11-17)8-14(3-1)10-18-7-5-16-12-18/h1-8,11-12H,9-10H2
Inchi Key
HGYFIFXDQPTNHU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)