Merck
BDPH9BCCC299
Bide Pharmatech
1-(2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
Sinonimo/i:
1-(2-bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl)ethan-1-one
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H6O1Br1F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.05
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCCC299 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C9H6BrF3O/c1-5(14)7-4-6(9(11,12)13)2-3-8(7)10/h2-4H,1H3
Inchi Key
GBKOKZGIXQZTPC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)