Merck
BDPH9BCCCBE8
Bide Pharmatech
Ethyl 2-acetoxy-2-(diethoxyphosphoryl)acetate
Sinonimo/i:
ethyl (acetyloxy)(diethoxyphosphoryl)acetate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H19O7P1
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.23
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H19O7P/c1-5-14-9(12)10(17-8(4)11)18(13,15-6-2)16-7-3/h10H,5-7H2,1-4H3
Inchi Key
QHQNXSICNKWLOC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Parola di avvertenza
Danger
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)