Merck
BDPH9BCCCD3D
Bide Pharmatech
2-Amino-3-bromobenzamide
Sinonimo/i:
2-amino-3-bromobenzamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H7O1N2Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.05
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCCCD3D non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,9H2,(H2,10,11)
Inchi Key
LBTYNQNVZNPATH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Amino-3-bromobenzamide
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)