Merck
BDPH9BCCD439
Bide Pharmatech
3-(4-Aminophenyl)-1,1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-amine
Sinonimo/i:
3-(4-aminophenyl)-1,1,3-trimethyl-5-indanamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C18H22N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.39
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C18H22N2/c1-17(2)11-18(3,12-4-6-13(19)7-5-12)16-10-14(20)8-9-15(16)17/h4-10H,11,19-20H2,1-3H3
Inchi Key
GDGWSSXWLLHGGV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%56
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)