Merck
BDPH9BCCD53E
Bide Pharmatech
1-Heptanol
Sinonimo/i:
1-heptanol
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H16O1
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.2
MDL number:
Accedi per visualizzare i prezzi
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
Inchi Key
BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid Colour: colourless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Heptanol
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)