Merck
BDPH9BCCDC4E
Bide Pharmatech
1-Ethyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Sinonimo/i:
1-ethyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H6N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.15
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCCDC4E non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C7H6N4/c1-2-11-5-10-6(3-8)7(11)4-9/h5H,2H2,1H3
Inchi Key
RAFSTXGDSLCINC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)