Informazioni su questo articolo
Il prodotto BDPH9BCCDECD non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C7H7NO3/c1-11-5-2-3-8-6(4-5)7(9)10/h2-4H,1H3,(H,9,10)
Inchi Key
UELRAKDBDJRXST-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methoxypicolinic acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?