Merck
BDPH9BCCDFB3
Bide Pharmatech
Ethyl 3,3,3-trifluoropropanoate
Sinonimo/i:
ethyl 3,3,3-trifluoropropanoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H7O2F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.1
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C5H7F3O2/c1-2-10-4(9)3-5(6,7)8/h2-3H2,1H3
Inchi Key
FMDMKDPUFQNVSH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to light-yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 3,3,3-trifluoropropanoate
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Danger
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)