Merck
BDPH9BCCE080
Bide Pharmatech
(2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine hydrochloride
Sinonimo/i:
(2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H8N1Cl2F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.06
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCCE080 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C8H7ClF3N.ClH/c9-7-3-6(8(10,11)12)2-1-5(7)4-13;/h1-3H,4,13H2;1H
Inchi Key
QNIZBEWNYGRUQK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)