Merck
BDPH9BCCE1C8
Bide Pharmatech
2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
Sinonimo/i:
2-chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H6O2N3Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.57
MDL number:
Accedi per visualizzare i prezzi
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C5H6ClN3O2/c1-10-4-7-3(6)8-5(9-4)11-2/h1-2H3
Inchi Key
GPIQOFWTZXXOOV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder
Melting Point
71-74C
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)