Merck
BDPH9BCCE2B1
Bide Pharmatech
Methyl 2-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate
Sinonimo/i:
methyl 2-methyl-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H9O3N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.16
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-5-6(8(11)12-2)3-4-7(10)9-5/h3-4H,1-2H3,(H,9,10)
Inchi Key
NYZKFYQERYBEAB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)