Merck
BDPH9BCCE5EB
Bide Pharmatech
6-Amino-5-chloropicolinic acid
Sinonimo/i:
6-amino-5-chloro-2-pyridinecarboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H5O2N2Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.57
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCCE5EB non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C6H5ClN2O2/c7-3-1-2-4(6(10)11)9-5(3)8/h1-2H,(H2,8,9)(H,10,11)
Inchi Key
KBCHPUZXYDMCMN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Amino-5-chloropicolinic acid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)