Merck
BDPH9BCCE7DF
Bide Pharmatech
5-Fluoro-3-(piperazin-1-ylmethyl)-1H-indole
Sinonimo/i:
5-fluoro-3-(1-piperazinylmethyl)-1H-indole
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C13H16N3F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.29
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCCE7DF non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C13H16FN3/c14-11-1-2-13-12(7-11)10(8-16-13)9-17-5-3-15-4-6-17/h1-2,7-8,15-16H,3-6,9H2
Inchi Key
PFOFHPUVOGVDPE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)