Merck
BDPH9BCCEBFE
Bide Pharmatech
6-Fluoro-1-methylindoline-2,3-dione
Sinonimo/i:
6-fluoro-1-methyl-1H-indole-2,3-dione
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H6O2N1F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.15
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCCEBFE non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C9H6FNO2/c1-11-7-4-5(10)2-3-6(7)8(12)9(11)13/h2-4H,1H3
Inchi Key
BDMHRNWVOHIJLN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)