Vai a
BDPH9BCCECA5
Bide Pharmatech
Benzyl 3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Sinonimo/i:
benzyl 3-(hydroxymethyl)-1-piperidinecarboxylate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C14H19O3N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.31
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C14H19NO3/c16-10-13-7-4-8-15(9-13)14(17)18-11-12-5-2-1-3-6-12/h1-3,5-6,13,16H,4,7-11H2
Inchi Key
XLWOOUZKMJBINO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to White to Yellow Solid or Liquid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Still not finding the right product?
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)