Merck
BDPH9BCCFA5D
Bide Pharmatech
5-(3,5-Difluorobenzyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Sinonimo/i:
5-(3,5-difluorobenzyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H7N3S1F2
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.24
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCCFA5D non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C9H7F2N3S/c10-6-1-5(2-7(11)4-6)3-8-13-14-9(12)15-8/h1-2,4H,3H2,(H2,12,14)
Inchi Key
OCWLFDMIHBVMFF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)