Merck
BDPH9BCCFACE
Bide Pharmatech
(4-(Cyclohexylmethoxy)phenyl)boronic acid
Sinonimo/i:
4-(cyclohexylmethoxy)phenylboronic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C13H19O3B1
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.1
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCCFACE non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C13H19BO3/c15-14(16)12-6-8-13(9-7-12)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h6-9,11,15-16H,1-5,10H2
Inchi Key
KXOJKGOXRZMOBU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)