Merck
BDPH9BCCFCD5
Bide Pharmatech
AChE/BChE/MAO-B-IN-1
Sinonimo/i:
(1-benzylpiperidin-4-yl)methyl hydrogen phenylcarbonimidate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C20H24O2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
324.42
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C20H24N2O2/c23-20(21-19-9-5-2-6-10-19)24-16-18-11-13-22(14-12-18)15-17-7-3-1-4-8-17/h1-10,18H,11-16H2,(H,21,23)
Inchi Key
IKTRKOHDYGDICC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under AChE/BChE/MAO-B-IN-1
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)