Merck
BDPH9BCCFE6B
Bide Pharmatech
4,4'-Dihydroxy-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Sinonimo/i:
4,4'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C13H10O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.22
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C13H10O4/c14-9-3-1-8(2-4-9)11-6-5-10(15)7-12(11)13(16)17/h1-7,14-15H,(H,16,17)
Inchi Key
BBGRLYLKUDNCGG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)