Merck
BDPH9BCD040A
Bide Pharmatech
Methyl 2-(4-bromo-2-methylphenyl)acetate
Sinonimo/i:
methyl (4-bromo-2-methylphenyl)acetate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H11O2Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.1
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD040A non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c1-7-5-9(11)4-3-8(7)6-10(12)13-2/h3-5H,6H2,1-2H3
Inchi Key
FQVAIXVMXMXFKD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)