Merck
BDPH9BCD07CD
Bide Pharmatech
4-(Azepan-1-ylmethyl)aniline
Sinonimo/i:
4-(1-azepanylmethyl)phenylamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C13H20N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.32
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD07CD non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C13H20N2/c14-13-7-5-12(6-8-13)11-15-9-3-1-2-4-10-15/h5-8H,1-4,9-11,14H2
Inchi Key
SGMPFYOXEVRSHS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Azepan-1-ylmethyl)aniline
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)