Merck
BDPH9BCD0E64
Bide Pharmatech
3-(Chlorosulfonyl)-4-methoxybenzoic acid
Sinonimo/i:
3-(chlorosulfonyl)-4-methoxybenzoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H7O5Cl1S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.66
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H7ClO5S/c1-14-6-3-2-5(8(10)11)4-7(6)15(9,12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
OWBBPHXIAFVUMO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Danger
Pittogrammi
Corrosion
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)